Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Sponge with Neutralizing Buffer
Beskrivelse
- Cellulose Sani-Sponge
- Saturated with neutralizing buffer
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Hygiene Sponge Sampling Kit |
| Media Type | Neutralizers |
| Sterility | Sterile |
| Includes | Gloves |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?