Learn More
Sartorius Cellulose Extraction Thimbles
Product Code. 30052914 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Length (Metric):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Wall Thickness:
1.3 mm
1.5 mm
1.7 mm
1.8 mm
Unit Size:
Pack of 25
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30052914
missing translation for 'mfr': Sartorius FT1201022080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.
  • Composed of high-purity cellulose for uncontaminated results
  • Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
  • Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
  • Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Inside 22 mm
Material Cellulose
Wall Thickness 1.3 mm
Grade C300
Length (Metric) 80 mm
Product Type Extraction Thimbles
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato