Learn More
Advantec Mfs™ Cellulose Ester Membrane
Description
- Mixed Cellulose Esters (MCE)
- High recovery rates and superior flow rates
- Contrasting gridlines facilitate counting colonies and are tested to assure freedom from grid line inhibition
- EtO sterilised
- Individually packaged
- 47 mm Diameter
Spécification
Spécification
| Color | Black |
| Filter Type | Gridded Filter |
| Format | Disc |
| Material | Cellulose Ester |
| Pore Size | 0.8 μm |
| Sterility | Sterile |
| For Use With (Application) | For capturing and culturing microorganisms using the MF Technique in the Water and Wastewater Industry |
| Includes | No Pad |
| No. per Pack | 100 Pk. |
| Sterilization Method | EtO |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Danger
- Flammable solid Category 1
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H228-Flammable solid.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P220-Keep/Store away from clothing/combustible materials.
- P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?