Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Product Code. p-9045068
Click to view available options
Packaging:
1/Pk., 100/Cs.
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 10430571
Brand: Greiner Bio-One 655160
Only null left
Add to basket
Add to basket
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: Without Lid
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Compatible with automated systems
  • Alphanumeric well coding
  • High clarity of microplates for optimal microscopic examinations
  • Stackable
  • Individu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breakapart No
Format Standard
Lid Without Lid
Culture Area 34 mm2
Array 8 x 12
Packaging 1/Pk., 100/Cs.
Color Clear
Product Type Tissue Culture Plate
Material Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (Metric) Working 25 to 340 μL
Sterility Sterile
Surface Treatment Cell Culture
Total Volume (Metric) Well 392 μL
Well Shape Flat Bottom (F-well)
Max. RCF 4800 x g (swinging bucket rotor)
No. per Case 100
No. per Pack 1
Quantity 100/Cs.
Well Color Clear
Well Design Chimney
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.