Få mere at vide
Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLSTAR 384-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Beskrivelse
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Non-cytotoxic
- Compatible with automated systems
- Flexible working volume
- Rounded square well profile
- Stackable
- Alphanumeric well cod
Tekniske data
Tekniske data
| Barcode | Alphanumeric |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 16 x 24 |
| Packaging | 10/Pk., 40/Cs. |
| Color | Black, Clear Bottom |
| Product Type | Clear Bottom |
| Material | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (Metric) Working | 15 to 110 μL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?