Learn More
Tocris Bioscience™ Cell Activation Cocktail 500X
GREENER_CHOICE
Product Code. 18719066
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Packungsgröße:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18719066 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18719066 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5476/1ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cell activation cocktail
Cell Activation Cocktail 500X contains the following compounds: Monensin sodium salt (1.5 mM), Phorbol 12-myristate 13-acetate (0.0405 mM) and Ionomycin calcium salt (0.67 mM). Cocktail is provided as 1 ml of 500X concentrate in ethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 1 mL
Target Buffers, Chelators and Reagents