missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Ceftiofur hydrochloride

Product Code. 16611842 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16611842

Marque: Thermo Scientific Chemicals 463420050

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 103980-44-5
Molecular Formula C19H18ClN5O7S3
Molecular Weight (g/mol) 560.01
InChI Key KEQFDTJEEQKVLM-JUODUXDSSA-N
IUPAC Name (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(furan-2-carbonylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
SMILES Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC(=O)C3=CC=CO3)=C(N2C1=O)C(O)=O)C1=CSC(N)=N1

Spécification

Melting Point >190.0°C
Quantity 5 g
Formula Weight 560.02
Chemical Name or Material Ceftiofur hydrochloride

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis