Learn More
Cefepime hydrochloride monohydrate, Thermo Scientific™
Cefepime hydrochloride monohydrate, CAS # 123171-59-5, is a hydrochloride salt of the antibiotic derived from Acremonium fungus.
107.00€ - 454.00€
Chemical Identifiers
CAS 123171-59-5
Molecular Formula C19H29Cl2N6O6S2+
Molecular Weight (g/mol) 572.497
MDL Number MFCD01687679
InChI Key LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-O
PubChem CID 129893984
IUPAC Name (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrate;dihydrochloride
SMILES C[N+]1(CCCC1)CC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)C(=NOC)C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)O.O.Cl.Cl
View More Specs
Products 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
15487509
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66237.03
1g
107.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15497509
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66237.06
5g
454.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Cefepime hydrochloride is a fourth-generation cephalosporin antibiotic that works against most antibiotic resistant strains of bacteria
• Cefepime hydrochloride is a penicillin binding protein inhibitor that prevents peptidoglycan cross-linkage and leads to cell wall weakening and lysis
Application
• Cefepime hydrochloride monohydrate can be used for the laboratory study of microbial physiology and antibiotic resistance
• Cefepime has broad-spectrum activity; it is appropriate for research on bacteria responsible for resistant infections and physiological studies
Spécification
Identifiants chimiques
123171-59-5
572.497
LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-O
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrate;dihydrochloride
C19H29Cl2N6O6S2+
MFCD01687679
129893984
C[N+]1(CCCC1)CC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)C(=NOC)C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)O.O.Cl.Cl
Spécification
123171-59-5
Light sensitive
MFCD01687679
LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-O
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrate;dihydrochloride
129893984
Cefepime hydrochloride monohydrate
White to Yellow
C19H29Cl2N6O6S2+
Soluble in DMSO
C[N+]1(CCCC1)CC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)C(=NOC)C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)O.O.Cl.Cl
572.497
571.5
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.