Learn More
STEMCELL Technologies CD437
Description
- CD437 is the prototypical adamantyl arotinoid of the retinoid-related molecule family that acts as a selective agonist of retinoic acid receptor (RAR)γ (Kd = 6.5 μM, 2.5 μM, and 77 nM for RARα, β, and γ, respectively; Bernard et al.; Pérez-Rodríguez et al.)
- Increases speed and number of pre-induced pluripotent stem (iPS) cell colonies generated from mouse embryonic fibroblasts (MEFs) transfected with Oct4, Sox2, c-Myc, and Klf4 (Wang et al.)
- Induces cell cycle arrest and apoptosis in a variety of cancer cells (Fontana and Rishi; Jin et al.; Li et al.; Valli et al.)
- Decreases mRNA expression of squamous differentiation markers cytokeratin 1, involucrin, and SPR1 in the human head and neck squamous cell carcinoma cell line, UMSCC22B (Sun et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 125316-60-1 |
| Synonym | AHPN |
| Quantity | 5 mg |
| Molecular Formula | C27H26O3 |
| Purity | ≥95% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?