Learn More
Motic™ CCIS™ Plan Achromatic Strain-free Objectives
Product Code. 17198618
Click to view available options
Magnification Power:
10X
20X
40X
4X
60X
Numerical Aperture:
0.1
0.25
0.4
0.65
0.8
Working Distance:
0.35 mm
0.6 mm
0.8 mm
17.4 mm
30.5 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 17198618
Brand: Motic™ 1101001707191
Only null left
Add to basket
Add to basket
Plan Achromatic strain-free objectives for use with TEC POL Microscopes.
  • For use with Motic™ Panthera TEC POL Microscopes
  • UC PL P Plan Achromatic strain-free objectives
Spezifikation
Type Microscope Objective
For Use With (Equipment) Motic™ TEC POL Microscopes
Lens Type Plan Achromatic
Magnification Power 4X
Numerical Aperture 0.1
Working Distance 30.5 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt