missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Casein, High Nitrogen
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantity:
11.3 kg (25 lb.)
2.2 kg (5 lb.)
Unit Size:
11339.8g
2268g
Description
- Format: White to off-white powder
- Protein (Dry basis): ≥95.0%
- Melting point: ∽280°C (dec.)
- MDLNumber: MFCD00081481
- CAS: 9000-71-9
Spécification
Spécification
| Name | Casein |
| Quantity | 11.3 kg (25 lb.) |
| Packaging | Plastic bottle |
| Sensitivity | Hygroscopic |
| Form | Powder |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu