Learn More
Casein, Hammarsten Grade
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantity:
1 lb.
100 g
11.3 kg (25 lb.)
2.2 kg (5 lb.)
Unit Size:
100g
11339.8g
2268g
454g
Beskrivning
- Cream to light yellow
- Protein: ≥95%
- Melting point: ∽280°C (dec.)
- MDLNumber: MFCD00081481
- CAS: 9000-71-9
Specifikationer
Specifikationer
| Molecular Weight (g/mol) | 75000 to 100000 |
| Name | Casein |
| Quantity | 11.3 kg (25 lb.) |
| Packaging | Plastic bottle |
| Sensitivity | Hygroscopic |
| Form | Lyophilized |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering