Learn More
IKA™ CARRIER
Product Code. 16248691 Shop All IKA Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
Unit Size:
Each
Product Code. 16248691
Brand: IKA™ 0030000849
Only null left
Add to basket
Add to basket
The MATRIX plate attachment is suitable for microtiter and deep-well plates.
The ideal attachment design ensures an optimal temperature transfer and thus guarantees valid results. The thermoshakers MATRIX Orbital Delta plus and MATRIX Delta plus automatically recognize, which attachment is connected to the device via an interface in the locking mechanism. The attachment can be changed quickly and easily with an ergonomic lever. Speed/ temperature max.: 3000 rpm (microtiter plates); 100 °C 2000 rpm (deep-well plates); < 80 °C 1000 rpm (deep-well plates); > 80 °C Suitable for: MATRIX Orbital Delta plus MATRIX Delta plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Carrier
Dimensions (L x W x H) 150 x 141 x 44 mm
For Use With (Application) Samples with even the smallest volume, such as blood samples, pharmaceutical agents, ELISA assays/DNA/RNA samples
For Use With (Equipment) MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato