Learn More
Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity, MP Biomedicals
Shop All MP Biomedicals ProductsTekniske data
Tekniske data
| Color | White |
| Quantity | 1 kg |
| IUPAC Name | 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium |
| Formula Weight | ≈700 kDa |
| Physical Form | Powder |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- Acute toxicity Category 4
- Carcinogenicity Category 2
- Skin sensitiser Category 1
- H301-Toxic if swallowed.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H351-Suspected of causing cancer.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P321-Specific treatment (see on this label).
- P405-Store locked up.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: carboxymethyl cellulose sodium salt
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?