Learn More
Carbon slug, activated, 6-8 mesh
Product Code. 11329349
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
5kg
Product Code. 11329349
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088764.A1
Request Bulk or Custom Format
For Hydrocarbon Recovery | CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
For hydrocarbon recovery
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Activity 50% min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molecular Formula C
Molecular Weight (g/mol) 12.011
MDL Number MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Tekniske data
Color Black
Mesh Size 6-8. Mesh
Quantity 1 kg
Physical Form Coarse Powder, Granular, Pellets or Slugs
Chemical Name or Material Carbon
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.