Learn More
Poulten Selfe™ Cannon-Fenske Routine Viscometers
Descrizione
ASTM D445-IP71, ASTM D446.Suitable for transparent liquids, nominal overall length 250mm. Approximate sample size 7mL. Calibration data at 40°C with the constant, C, stated at 40°C and 100°C. With NAMAS certification of calibration.
Specifica
Specifica
| Product Type | Cannon-Fenske Routine Viscometer |
| Viscosity Range | 7 to 35 cSt |
| ASTM Numbers | D445-IP71, D446 |
| Certifications/Compliance | NAMAS |
| Size | 150 |
| Volume (Metric) | 7 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?