Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Campylobacter Latex Agglutination Test
Shop All Novacyt Group ProductsDescription
- Able to detect the presence of Campylobacter spp. in clinical and food samples.
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ISO13485 ISO9001 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Control Sets | F46c Positive Control - 1.0 mL |
| CE Marker | No |
| Clia Complexity | Non-waived |
| Detectable Analytes | C. jejuni Antibodies |
| Format | 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.0 mL, 5.0 mL) |
| Sample Type | Animal, avian, food or environmental origin |
| Sensitivity | 0.986 |
| Type | Latex Agglutination Test |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?