Learn More
DiscoverX cAMP Hunter™ CHO-K1 RXFP3 (SALPR) Gi Cell Line
Click to view available options
Quantity:
2 Vials
Unit Size:
2 ampoules
Description
The cAMP Hunter RXFP3 (SALPR) Gi cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. relaxin-3) based activation of RXFP3 GPCR activity via detection of decreasing levels of intracellular cAMP. This product uses EFC technology. The cells overexpress wildtype RXFP3 , a naturally Gi/Go coupled GPCR. Upon activation of RXFP3 , the decrease in levels of intracellular cAMP leads to a decreased signal from EFC when the cAMP detection kit is applied. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifications
Specifications
| Assay Entry | Intracellular cAMP level |
| Cell Line | CHO-K1 |
| For Use With (Application) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Recombinant Human Relaxin-3 |
| Quantity | 2 Vials |
| Target Entry | RXFP3 (SALPR) |
| Accession Number | NM_016568.2 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu