Learn More
Calcium sulfate dihydrate, 98+%, ACS reagent
Product Code. 10572544 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
2.5kg
500g
Product Code. 10572544
Brand: Thermo Scientific Acros 315250025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-41-4
Molecular Formula CaH4O6S
Molecular Weight (g/mol) 172.16
MDL Number MFCD00149625
InChI Key PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC Name calcium;sulfate;dihydrate
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Color White
Physical Form Powder
Quantity 2.5 kg
Assay Percent Range 98.0 to 102% (Complexometry)
Linear Formula CaSO4·2H2O
Fieser 01,107
Merck Index 14, 1706
Solubility Information Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol,practically insoluble in most common organic,solvents
Formula Weight 172.17
Percent Purity ≥98%
Grade ACS Reagent
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Calcium sulfate dihydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt