Learn More
Calcium Lactate Pentahydrate, TRC
Product Code. 30329259
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
Product Code. 30329259
Brand: Toronto Research Chemicals TRCC145615100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Calcium Lactate Pentahydrate
CAS 5743-47-5
Molecular Formula 2 C3 H5 O3 . Ca . 5 H2 O
Quantity 100 g
Synonym Calcium lactate pentahydrate, Calcium bis(2-hydroxypropanoate) pentahydrate, Propanoic acid, 2-hydroxy-, calcium salt, hydrate (2:1:5), Lactic acid, calcium salt (2:1), pentahydrate (8CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:1), pentahydrate (9CI)
InChI Formula InChI=1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.[Ca+2].CC(O)C(=O)[O-].CC(O)C(=O)[O-]
IUPAC Name calcium;2-hydroxypropanoate;pentahydrate
Molecular Weight (g/mol) 308.294
Formula Weight 308.063
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt