Learn More
Caffeine-d9, TRC
Product Code. 30329416
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30329416
Brand: Toronto Research Chemicals TRCC08010225MG
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Caffeine-d9
CAS 72238-85-8
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C8 2H9 H N4 O2
Quantity 25 mg
Synonym 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-tri(methyl-d3)-, 3,7-Dihydro-1,3,7-tri(methyl-d3)-1H-purine-2,6-dione, Caffeine D9, Caffeine D9 (trimethyl D9)
InChI Formula InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)N(c2ncn(c2C1=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 1,3,7-tris(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 203.25
Formula Weight 203.1369
Percent Purity >95
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis