Learn More
Cadmium sulfide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11334457
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
250g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11334457
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 038342.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
The main application of cadmium sulfide is as a pigment. Cadmium sulfide is also used in the production of solar cells. Used as light dependent resistors/photo resistors for light sensors. Used in MOCVD, sputtering and electrochemical deposition. In screen printing, it is used as a slurry containing dispersed cadmium sulfide. It is also used in dandruff shampoos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-23-6
Molecular Formula CdS
Molecular Weight (g/mol) 144.47
MDL Number MFCD00010922
InChI Key FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
IUPAC Name cadmium(2+) sulfanediide
SMILES [S--].[Cd++]
Spezifikation
Melting Point 980°C (sublimation)
Color Orange
Physical Form Powder/Granules
Quantity 250 g
UN Number UN3077
Merck Index 14,1628
Solubility Information Soluble in acid,very slightly soluble in ammonium hydroxide.
Formula Weight 144.46
Percent Purity 99.999%
Odor Odorless
Density 4.82 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Cadmium sulfide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt