Learn More
Cadmium iodide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Product Code. 11335747
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11335747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043442.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors, in engraving process, and was used as an antiseptic and astringent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-80-9
Molecular Formula CdI2
Molecular Weight (g/mol) 366.223
MDL Number MFCD00010920
InChI Key OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC Name cadmium(2+);diiodide
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Spécification
Boiling Point 787°C
Melting Point 387°C to 389°C
Color Brown
Physical Form Powder
Quantity 25 g
UN Number UN2570
Merck Index 14,1621
Solubility Information It is soluble in ethanol,acetone,ether and ammonia.
Formula Weight 366.21
Percent Purity 99.999%
Grade Puratronic
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Density 5.67 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Cadmium iodide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis