Läs mer
Läs mer
Cadence Science™ Non-Coring Septum Penetration Needles
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Needle Gauge:
18 G
20 G
Length (English) Needle:
1 in.
6 in.
8 in.
12 in.
Förpackningsstorlek
Pack of 12
Beskrivning
Needles allow for easier penetration and minimize coring and tracking
- Micro-mate 316 stainless-steel hub
- 316 stainless-steel tubing
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stainless Steel (Hub) |
| Needle Gauge | 20 G |
| For Use With (Application) | For easier penetration and minimize coring and tracking |
| Length (English) Needle | 8 in. |
| Product Type | Penetration Needle |
| Quantity | 12 Needles |
| Needle Point Style | Deflected End |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering