Learn More
Beschreibung
- Bamboo TwinFlex™ Technology ensures a very high level of cut protection
- Soft-grip coating provides mechanical abrasion resistance
- Highly flexible with good tactile sensation
- Uvex Climazone effectively removes excess warmth and moisture
- Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
- Silicone-free according to the imprint test
- 3D Ergo Technology ensures a secure fit
Spezifikation
Spezifikation
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Green |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Bamboo Viscose, HPPE, Polyamide |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | 11 |
| EN388 Standard | 1X4XC |
| For Use With (Application) | Automotive, Construction, Glass Handling, Logistics, Maintenance, and Sheet Metal Processing |
| Glove Cuff Style | Knit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?