Learn More
Descripción
- Soft-grip coating ensures mechanical abrasion resistance in wet applications
- Bamboo TwinFlex™ Technology provides a high level of cut resistance
- Highly flexible with good tactile sensitivity
- Silicone-free according to the imprint test
Especificaciones
Especificaciones
| Coated Area | Palm and fingertips |
| Coating Material | HPE |
| Color | Green, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE, Polyamide, Bamboo Viscose |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | 8 |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?