Learn More
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA I/P™ Precision Pump Tubing
Product Code. 12530688
Click to view available options
Tubing Size:
26
73
82
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12530688
Marca: Masterflex™ 0643482
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ultra performance for ultrapure applications
  • Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
  • Longest pumping life of any C-Flex™ formulation
  • Masterflex™ C-Flex™ ULTRA Precision pump tubing features extremely low spallation with a smooth inner surface for reduces residue and maintain fluid purity.
  • This tubing will maintain flexibility over a wide temperature range.
  • Heat sealable and weldable, C-Flex ULTRA tubing is ideal single-use assemblies, pharmaceutical and high purity applications.
Specifica
Certifications/Compliance European Pharmacopoeia; Non-DEHP; RoHS; Non-Phthalate; USP
Material C-Flex
Overall Length (Metric) 7.6 m
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Tubing Size 82
Flow Rate 13000 mL/min
Hose Barb 1/2 in.
Sterilization Method Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
Maximum Pressure 1.4 bar
Vacuum Level 510 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato