Learn More
Ekastu Safety™ Eye Wash Bottle MINI with Funnel
Description
- Eye Wash Bottle with funnel
- DIN EN 15154-4
- Supplied empty or filled
- For immediate rinsing of the eyes after corrosion by acids, bases and other harsh chemicals
- PE bottle with screwed-on eye funnel and tilting valve
- Can be used in both upright and horizontal positions
- leak-proof
- Stores easily in EPS Eye Wash Station (sold separately)
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 200 mL |
| Certifications/Compliance | EN 15154-4 DIN |
| Includes | Saline Solution |
| Material | Polyethylene |
| Product Type | Eye Wash Bottle |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?