Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Translucent Ultra Pump Tubing
Product Code. 12570678
Click to view available options
Tubing Size:
14
16
17
18
25
Unit Size:
Each
Product Code. 12570678
Brand: Masterflex™ 0643418
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Longest life of any C-Flex™ formulation
  • Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
Specifica
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 7.9 mm
Material C-Flex Ultra
Overall Length (Metric) 762 cm
For Use With (Application) general-purpose lab uses requiring high performance and long life
Min. Operating Temperature (Metric) -45°C
Packaging Quantity 1 Each
Tubing Size 18
Flow Rate 3.8 to 2300mL/min.
Hose Barb 3/8in.
Height (Metric) 6.7 m
Gas Permeability Low
Color Translucent
Maximum Pressure 15 psi
Vacuum Level 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Pump Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato