Learn More
Tocris Bioscience™ BX 513 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Product Code. 18014082
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18014082
Brand: Tocris Bioscience™ 2769/10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Selective CCR1 antagonist
Selective CCR1 receptor antagonist (Ki values are 0.04, > 10, > 10 and > 10 nM for CCR1, CCR5, CXCR2 and CXCR4 receptors respectively). Inhibits MIP-1α-induced intracellular calcium mobilization (IC50 = 2.5 μM). Also a full inverse agonist at US28, a HCMV-encoded chemokine receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1216540-18-9
Molecular Formula C28H30Cl2N2O
Tekniske data
Quantity 10 mg
Formula Weight 481.46
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 481.461
Chemical Name or Material BX 513 hydrochloride
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.