Learn More
Butyric-2,2,3,3-d4 Acid, CDN
Product Code. 30320811
Click to view available options
Quantity:
0.1 g
0.25 g
Unit Size:
0.10g
0.25g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Code produit. 30320811
Marque: CDN CDND59080.1G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Butanoic Acid 2,2,3,3-D4
CAS 1219794-99-6
Molecular Formula C4H4D4O2
Quantity 0.1 g
Synonym Butanoic-2,2,3,3-d4 acid, Butyric-2,2,3,3-d4 acid, Butanoic acid 2,2,3,3-D4
InChI Formula InChI=1 S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i2D2,3D2
SMILES CC([2 H])(C([2 H])(C(O)=O)[2 H])[2 H]
IUPAC Name butanoic-2,2,3,3-d4 acid
Molecular Weight (g/mol) 92.13
Formula Weight 92.08 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.