Learn More
Butyraldehyde diethylacetal, 97%
Product Code. 10503924 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
100g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10503924
Marke: Thermo Scientific Acros 393430250
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 3658-95-5 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3658-95-5
Molecular Formula C8H18O2
Molecular Weight (g/mol) 146.23
MDL Number MFCD00038316
InChI Key UVHXZFGCCJLFMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,1-diethoxy, butyraldehyde, diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, butylaldehyde diethyl acetal, n-butyraldehyde diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, analytical standard
PubChem CID 77225
IUPAC Name 1,1-diethoxybutane
SMILES CCCC(OCC)OCC
Spezifikation
Color Colorless
Density 0.8300g/mL
Boiling Point 143.0°C
Flash Point 30°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3CH2CH2CH(OCH2CH3)2
Refractive Index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589nm)
Quantity 25 g
Specific Gravity 0.83
Solubility Information Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight 146.23
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Butyraldehyde diethylacetal
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyraldehyde diethylacetal
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 3
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H226-Flammable liquid and vapour.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt