Learn More
Buerkle™ Bucket HDPE
Código de producto. 11981461 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacity (Metric):
10.5 L
17 L
Color:
Black
White
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11981461
Marca: Buerkle™ 23070010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Bucket HDPE for transporting, decanting and mixing. Wide spout gives rapid but safe emptying. With plastic handle.
  • HDPE, white or black
  • With litre scale, graduation 1000 ml
  • With spout
  • Bucket HDPE black, not suitable for food
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Bucket
Capacity (Metric) 10.5 L
Graduations Yes
Material HDPE
Color Black
Diameter (Metric) Outer 286 mm
Handle Material Plastic
Height (Metric) 289 mm
Includes Handle
Quantity 1 Ea.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado