Learn More
Buerkle™ Bucket HDPE
Product Code. 11971461 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
10.5 L
17 L
Color:
Black
White
Unit Size:
Each
Product Code. 11971461
Brand: Buerkle™ 23070017
Only null left
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Bucket HDPE for transporting, decanting and mixing. Wide spout gives rapid but safe emptying. With plastic handle.
  • HDPE, white or black
  • With litre scale, graduation 1000 ml
  • With spout
  • Bucket HDPE black, not suitable for food
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Bucket
Capacity (Metric) 17 L
Graduations Yes
Material HDPE
Color Black
Diameter (Metric) Outer 330 mm
Handle Material Plastic
Height (Metric) 315 mm
Includes Handle
Quantity 1 Ea.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis