Learn More
Hirschmann™ Class A Amber Glass Volumetric Flasks with Poly Stopper
Beskrivelse
- With NS ground and polyethylene stopper
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Closure Material | Polyethylene |
| Color | Brown |
| Capacity (Metric) | 100 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Height (Metric) | 170 mm |
| Limit of Error | ±0.1 mL |
| Standard Taper Joint | 12/21 NS Standard Ground |
| Tolerance | ±0.1 mL |
| Graduated | Yes |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?