Learn More
Bromomalonaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15454027
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15454027 50 g 50g
15434027 1 g 1g
15444027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15454027 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31030.18
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2065-75-0 | C3H3BrO2 | 150.959 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2065-75-0
Molecular Formula C3H3BrO2
Molecular Weight (g/mol) 150.959
MDL Number MFCD00459999
InChI Key SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomalonaldehyde, bromomalonaldehyde, bromomalondialdehyde, propanedial, bromo, 2-bromomalondialdehyde, 2-bromo-1,3-propanedial, malonaldehyde, bromo, bromo-malonaldehyde, zlchem 220, 2-bromo-malonaldehyde
PubChem CID 74945
IUPAC Name 2-bromopropanedial
SMILES C(=O)C(C=O)Br
Specifica
Melting Point ∽145°C (decomposition)
Linear Formula BrCH(CHO)2
Quantity 50 g
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 150.96
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Bromomalonaldehyde
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.