Learn More
alpha-Bromo-p-tolunitrile, 98%
Product Code. 10397240 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 10397240
Brand: Thermo Scientific Acros 162760500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17201-43-3 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17201-43-3
Molecular Formula C8H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 196.05
MDL Number MFCD00001829
InChI Key UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzyl bromide, 4-bromomethyl benzonitrile, p-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-benzonitrile, alpha-bromo-p-toluonitrile, p-bromomethyl benzonitrile, 4-cyano benzyl bromide, benzonitrile, p-bromomethyl
PubChem CID 86996
IUPAC Name 4-(bromomethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C#N
Spezifikation
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 113°C to 117°C
Color Colorless to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula BrCH2C6H4CN
Quantity 50 g
Beilstein 09, 499
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Formula Weight 196.05
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material α-Bromo-p-tolunitrile, 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-p-tolunitrile
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Gefahrenhinweis
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt