Learn More
Brij∣r L23, Electrophoresis Reagent
Codice prodotto. 15467329
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15467329 250 g 250g
15457329 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15467329 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66096.30
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 9002-92-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Brij™ L23
Color White
Name Note Electrophoresis Reagent
CAS 9002-92-0
Physical Form Waxy Solid
Melting Point ∼35°C to 40°C
Quantity 250 g
MDL Number MFCD00080891
Synonym Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether
Solubility Information Soluble in water
Formula Weight 1199.57
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.