Få mere at vide
3M™ Breathing Tube, S-222
Artikelnummer. 17247630
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
3M™ Versaflo™ Supplied Air System S-200+
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17247630
Brand: 3M™ 7000144499
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Replacement breathing tube for use with 3M™ Versaflo™ Supplied Air System S-200+.
  • Spare or replacement part
  • Designed for use with 3M™ Versaflo™ Supplied Air System S-200+
  • CE approved
  • Protective breathing tube covers available to lengthen service life of breathing tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Black
For Use With (Equipment) 3 M™ Versaflo™ Supplied Air System S-200+
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.