Läs mer
VACUUBRAND™ Rotary Vane Vacuum Pump: RZ6
Produktkod. 10334491
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Flow Rate:
3.4 to 4 CFM
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10334491
missing translation for 'mfr': VACUUBRAND™ 20698130
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Designed from the ground-up for use in laboratory applications
Designed for use where diaphragm pumps cannot provide sufficient vacuum depth. RZ6 has a free air capacity of 113L/min. and a KF16 small flange inlet, with supplied 10mm (3/8 in.) polypropylene hose barb.
  • Dual -stage design for an ultimate vacuum of 1.5x10-3 Torr
  • Quiet, small and energy efficient
  • Rugged and low maintenance
For freeze dryers, benchtop centrifugal concentrators or other low-temperature evaporations of high boiling point solvents, molecular distillations, schlenk lines. As with all rotary vane pumps, a foreline cold trap is required for use in these applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Horsepower 0.4 hp
Amperage 2.4/2.5 A
Includes GKF 1000i cold trap, Oil mist filter, valve, T-connection, gas ballast
Motor Speed 1500 to 1800
Certifications/Compliance UL
Electrical Requirements 230 V 50/60 Hz
Model RZ6
Noise Level 50 dB (A)
Plug Type CEE
Temperature (Metric) Storage -10°C to +60°C
Weight (English) 36.1 lb.
Weight (Metric) 16.4 kg
Temperature (English) Max. 104°F
Temperature (Metric) Max 40°C
Temperature (Metric) Min. 12°C
Flow Rate 3.4 to 4 CFM
For Use With Freeze dryers, benchtop centrifugal concentrators or other low-temperature evaporations of high boiling point solvents, molecular distillations
Frequency 50/60 Hz
Overall Height (English) 8.1 in.
Overall Height (Metric) 20.7 cm
Overall Length (English) 14.5 in.
Overall Length (Metric) 37 cm
Overall Width (English) 5.5 in.
Enclosure Rating IP40
Maximum Pressure 1.1 bar
Voltage 230 V
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.