Learn More
BRAND™ Dispensette™III, Dispensette™ Organic Remote Dispensing System Parts and Accessories
Codice prodotto. p-4363608 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Product Type:
Support Rod Connector
Table/Shelf Clamp
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10613012
missing translation for 'mfr': BRAND™ 704268
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Allows the Dispensette™ to be mounted on a wall, a ring stand, or on lab furniture.Dispensette™III, Dispensette™ Organic Remote Dispenser Parts and Accessories include threaded adapters, a table/shelf clamp and a support rod for the wall mounting unit.
  • Dispensette™ parts and accessories allow the Dispensette™ to be mounted on a wall, a ring stand, or on lab furniture.
  • Dispenses accurate volumes directly from drums and bulk refills.
  • A filter in the drum adapter minimizes risk of contaminating high-purity reagents.
  • A quick-release connector with integrated valves allows quick changing of the bulk container.
  • The remote dispensing system allows storage of the drum up to 10 meters (30 feet) away from the Dispensette™.
  • Maximum delivery height is approximately 1.2 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Support Rod Connector
For Use With (Equipment) DispensetteIII, Dispensette Organic
Quantity 1 Ea.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato