Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 384-well Microplates
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Color:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
White, Clear Bottom
Volume (Metric) Well:
0.1 mL
0.12 mL
Packungsgröße:
Pack of 50
Beschreibung
- Non-treated PS surface
- Medium binding
- Sterilized via beta-radiation
- Sterile plate for most applications
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Lid | With Lid |
| Array | 16 x 24 |
| Color | White, Clear Bottom |
| Material | Polystyrene |
| Volume (Metric) Well | 0.12 mL |
| No. of Wells | 384 |
| Sterility | Sterile |
| Surface Treatment | Non-treated |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur