Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 96-Well Microplates
Product Code. 10448433 Shop All Brand Products
Click to view available options
Color:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
Clear, Clear Bottom
White
White, Clear Bottom
Well Shape:
Conical Bottom (V-well)
Curved Edges, Flat Bottom (C-well)
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Volume (Metric) Well:
330 μL
350 μL
360 μL
Surface Treatment:
Non-treated
pureGrade
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 50
Product Code. 10448433
Brand: BRAND™ 781607
Constructed of polystyrene with nontreated surface. BRANDplates™ pureGrade™ 96-Well Microplates are noncytotoxic, and free from endotoxins, DNase, DNA, and RNase. Medium binding, nonsterile microplates are suited for homogenous assays, screening, and storage with gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification.
  • Polystyrene surface
  • Medium binding, nonsterile
  • Standard plate for most applications
  • Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
  • Strip plates available
  • Standard plates available in U-, V-, F-, C-shapes
  • Transparent bottoms available in F- shape
  • Available in clear, white or black
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
  • Suited for homogenous assays, screening, and storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Barcode Includes Barcode
Certifications/Compliance ANSI, SLAS
Format Standard
Array 8 x 12
Binding Type Medium Binding
Color Black
Material Polystyrene
Volume (Metric) Well 330 μL
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Surface Treatment Non-treated
Well Shape Round Bottom (U-well)
Dnase Free Yes
For Use With (Application) Homogenous assays, screenings and storage
Quantity 100/Cs.
RNase Free Yes
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis