Learn More
BRAND™ BRANDplates™ immunoGrade™ 384-Well Microplates
Product Code. p-4830986 Shop All Brand Products
Click to view available options
Color:
Black
Clear
White
Unit Size:
Pack of 50
Product Code. 10082253
Brand: BRAND™ 781740
Only null left
Add to basket
Add to basket
Immunoassay plate optimized for immobilization of IgG
  • High binding for molecules with mixed hydrophilic and hydrophobic regions
  • Surface choice for majority of standard ELISAs
  • For solid phase immunoassays
  • PS, non-sterile
  • Available in clear, white or black
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase, non-cytotoxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Barcode No Barcode
Format Standard
Lid Without Lid
Array 16 x 24
Color Clear
Material Polystyrene
Volume (Metric) Well 100 μL
No. of Wells 384
Sterility Non-sterile
Surface Treatment immunoGrade
Well Shape Flat Bottom (F-well)
For Use With (Application) For immobilization of IgG, solid phase immunoassays
Quantity 50/Cs.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato