Learn More
Beschreibung
- Optimized for the immobilization of IgG
- High binding capacity for molecules with mixed hydrophobic and hydrophilic regions
- Designed to minimize cross-contamination
- Blue alphanumeric embossing for easy well identification on standard plates
- Non-sterile
Bestellinformation
Packaging is 20 stacks of 5 plates each (100 plates). Each stack comes with one lid.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Binding Type | High Binding |
| Color | Clear |
| Product Type | 96-well Microplate |
| Material | Polystyrene |
| Volume (Metric) Well | 330 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?