Description
- Hydrophilic surface with freely-accessible carboxyl and hydroxyl groups
- Easily binds serum components to for indirect adhesion of cells
- Sterilized by B-radiation to ISO 11137 and AAMI guidelines for a SAL of 10-6
- Meet the requirements of Ph. Eur. and the USP 29
- BIO-CERT™ CELL CULTURE QUALITY means inserts: free of pyrogens, endotoxins, human DNA, RNase, and DNase
- Endotoxins are <0.01 EU/mL
- Orange alphanumeric embossing for easy well identification
Informations sur la commande
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Spécification
Spécification
| Barcode | No Barcode |
| Certifications/Compliance | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Format | Standard |
| Lid | With Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Packaging | 5/Pk. |
| Color | Black, Clear Bottom, Clear Bottom |
| Product Type | 96-well microplate |
| Material | Polystyrene |
| Volume (Metric) Well | 330 μL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?