Learn More
Abnova™ BRAF Split FISH Probe
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store at 4°C in the dark |
| Format | Tube |
| For Use With (Application) | Fluorescent In Situ Hybridization (Cell) |
| Gene | v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1 |
| Gene Alias | B-RAF1,BRAF1,FLJ95109,MGC126806,MGC138284,RAFB1 |
| Gene Symbol | BRAF |
| Gene ID (Entrez) | 673 |
| Product Type | DNA/RNA |
| Quantity | 200 μL |
| Form | Liquid |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?