Learn More
Abnova™ BRAF Split FISH Probe
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store at 4°C in the dark |
| Format | Tube |
| For Use With (Application) | Fluorescent In Situ Hybridization (Cell) |
| Gene | v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1 |
| Gene Alias | B-RAF1,BRAF1,FLJ95109,MGC126806,MGC138284,RAFB1 |
| Gene Symbol | BRAF |
| Gene ID (Entrez) | 673 |
| Product Type | DNA/RNA |
| Quantity | 100 μL |
| Form | Liquid |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?