Learn More
Brady™ BradyJet™ Laboratory Labels with Secondary Label
Descrizione
- Ideal for full-color identification and barcode applications where resistance to liquid nitrogen, autoclave conditions and harsh chemicals is required
- Matte white polypropylene with acrylic adhesive is inkjet printable
- Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes and test tubes
- Chemical resistant, cold resistant, high temperature resistant, low temperature resistant
Specifica
Specifica
| Product Type | Label |
| Color | White |
| For Use With (Equipment) | BradyJet J2000 |
| Material | Polypropylene |
| Diameter (English) | 1.88 in. I.D. |
| Dimensions (L x W) | 0.375 x 1 in. |
| Adhesive Type | Acrylic |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Sterility | Non-sterile |
| Finish | Matte |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?