Description
- Universal case fits multiple benchtop printers from Brady™ including: IP™, BBP™31, PR Plus™ series, BBP™11, MiniMark™ and GlobalMark™ printers
- Includes a zippered main compartment and four side compartments with Velcro closures
- Large enough to fit a standard PC keyboard
- Wheels and a retractable handle provide excellent mobility
Specifications
Specifications
| Product Type | Universal Rolling Case |
| Color | Black |
| Alternate Part Number | B30-TROLLEY |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 21 x 18 x 19 in. |
| For Use With (Equipment) | BBP™30 Printer; BBP™31 Printer; BBP™33 Printer; BBP™35 Printer; BBP™37 Printer; Globemark™ Printer; Brady IP™ Series Printers; Bradyprinter PR Plus Series Printers |
| Width (Metric) | 45.72 cm |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?